Learn More
Hirschmann™ Silikonstopfen
Hervorragend geeignet für die Kultivierung von aeroben Mikroorganismen. Hirschmann Instruments™ SILICOSEN™ Silikonstopfen sind speziell verarbeitete Kulturstopfen mit kontinuierlichen Blasen zur Vorbereitung, Befüllung und Sterilisation von Kulturmedien.
Marke: Hirschmann™ 8905552
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gleichmäßige Porenstruktur
- Gute Luftdurchlässigkeit
- Chemikalien- und temperaturbeständig
- Flüssigkeitsabweisend und wiederverwendbar
Spezifikation
40 bis 50 mm | |
40 mm | |
Rosa | |
Stopfen |
Für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien | |
10/Packung | |
Silikon |