Learn More
Silbernitrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15660950 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, 99.8 bis 100.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7761-88-8
Summenformel AgNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.87
MDL-Nummer MFCD00003414
InChI-Schlüssel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silbernitrat, Salpetersäure-Silber-I-Salz, Silbermononitrat, Silber-I-nitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC-Name Silber(1+)-nitrat
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silbernitrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur. BP, USP
Menge 1 kg
Strukturformel AgNO3
UN-Nummer 1493
Löslichkeitsinformationen Löslich in Ethanol, 20.8 g/l, löslich in Benzol, 2.2 g/l, löslich in Methanol, 35 g/l
Formelmasse 169.87 mol
Reinheit (%) 99.8 bis 100.5 %
Dichte Vapor Density: 5.8 (vs air)