Learn More
Simport™ Scientific Edelstahl-Ausgießformen
Für Anwendungen in der Probeneinbettung mit Einbettringen und Kassetten von Simport
Beschreibung
- Aus Edelstahl
- Hochpolierte Oberfläche
- Hervorragender Wärmeaustausch
- Die Well-Ecken sind für eine optimale Paraffinribbonierung abgerundet
Zur Probeneinbettung