Learn More
Simport™ Scientific URISAFE ™ Behälter zur Urinentnahme
Anwenderfreundlich für Patienten und Laborpersonal
Beschreibung
Beschreibung
Anwenderfreundlich für Patienten und Laborpersonal
  • Die innovative Kappe verfügt über eine große Öffnung für eine einfache Entnahme
  • Eine auslaufsichere Deckeleinlage gewährleistet einen Probentransport ohne Auslaufen
  • Vertikale und horizontale Graduierungen ermöglichen eine genaue und einfache Messung, sodass eine Übertragung in einen Messzylinder für die Volumenmessung nicht nötig ist.
  • Behälter können eingefroren, aufgetaut und EtO-Gassterilisation unterzogen werden, ohne dass sich die Materialien oder das Aussehen verändern
  • Beständig gegen Salzsäure
  • Praktische Kühlschranklagerung mit weniger Platzbedarf
  • Die Behälter sind in 3 l- und d4 l-Größen zum Neigen erhältlich
  • Die 4 l-Flasche ermöglicht einen sauberen und einfachen Transfer in Röhrchen, indem der Behälter einfach ohne Anheben nach vorne geneigt wird