Learn More
SINGLET™ Einweg-pH-Puffer, pH 4,01 (NIST), Hach Lange™
Click to view available options
Menge:
20er-Pckg.
Beschreibung
Hach Lange SINGLET pH-Wert-Puffer für den Einmalgebrauch, pH-Wert 4,01 (NIST), Menge:20 Stück, rot, pH-Wert:4,01
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 100°C |
Farbe | Rot |
pH | 4.01 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 20er-Pckg. |
Lösungstyp | Pufferlösung |
Zusammensetzung | Wasser, Monokaliumsalz, Amaranth-Rot Nr. 27, Benzethoniumchlorid, 1,2-Benzenedicarbonsäure |
Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Singlet pH Buffer Solution; pH 4.01