Learn More
SIRT2 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 1D8G10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech CL488-66410-100UL
Codice prodotto. 16810796
  • 423.57CHF / 100µL
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The SIRT2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SIRT2. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The SIRT2 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Specifica
Specifica
SIRT2
Monoclonal
CoraLite 488
100 μL
22933
IgG1
Immunofluorescence
1D8G10
Mouse
Primary
Human, Mouse, Rat, Pig
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato