Learn More
Epredia™ Slimsette™ Kassetten in Kunststoffmagazinen
Diese für die Verwendung mit allen Beschriftungsautomaten vorgesehenen praktisch verpackten Kassetten ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Kassettenbeschriftung.
Marke: Epredia™ B1000736PK
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ Slimsette™ Kassetten in Kunststoffmagazinen sind geeignet für automatische Kassettendrucker.
--Mit Schlitzen für hohen Flüssigkeitsaustausch--Für Routine-Proben
--Innen liegendes Deckelscharnier im vorderen Bereich der Kasette zum einfachen Öffnen mit einer Hand
--Der Deckel ist in die Kassettenbasis eingelassen
--Zeit sparend: auch mit geschlossenem Deckel in Beschriftungsgeräten einsetzbar
--Lieferbar in 11 Farben, mit Deckel in Kassettenfarbe, vorsortiert in 10 Schächten á 75 Kassetten oder in der 1000ér Dispenser Box (auf Anfrage)
Farbe: Pink
Spezifikation
Slotted Pore | |
Rosa | |
Einbettungskassette |