Learn More
Epredia™ Slimsette™ Kassetten in Kunststoffmagazinen
Diese für die Verwendung mit allen Beschriftungsautomaten vorgesehenen praktisch verpackten Kassetten ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Kassettenbeschriftung.
Marke:  Epredia™ B1000736GR
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12688306
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Slimsette™ Kassetten in Kunststoffmagazinen sind geeignet für automatische Kassettendrucker.
--Mit Schlitzen für hohen Flüssigkeitsaustausch
--Für Routine-Proben
--Innen liegendes Deckelscharnier im vorderen Bereich der Kasette zum einfachen Öffnen mit einer Hand
--Der Deckel ist in die Kassettenbasis eingelassen
--Zeit sparend: auch mit geschlossenem Deckel in Beschriftungsgeräten einsetzbar
--Lieferbar in 11 Farben, mit Deckel in Kassettenfarbe, vorsortiert in 10 Schächten á 75 Kassetten oder in der 1000ér Dispenser Box (auf Anfrage)
Farbe: Grün
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grün