Learn More
SMAD7 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25840-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16804405
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The SMAD7 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human SMAD7. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SMAD7 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
SMAD7
Polyclonal
Unconjugated
20 μL
4092
IgG
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
540 μg/mL
Rabbit
Primary
Human, Rat, Mouse