Learn More
SMARCA4/BRG1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen SMARCA4/BRG1
Konzentration 0.65 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16871235
Unterlagen ansehen
Proteintech
21634-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16861235
Unterlagen ansehen
Proteintech
21634-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the SWI/SNF family of proteins and is similar to the brahma protein of Drosophila. Members of this family have helicase and ATPase activities and are thought to regulate transcription of certain genes by altering the chromatin structure around those genes. The encoded protein is part of the large ATP-dependent chromatin remodeling complex SNF/SWI, which is required for transcriptional activation of genes normally repressed by chromatin. In addition, this protein can bind BRCA1, as well as regulate the expression of the tumorigenic protein CD44. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
SMARCA4/BRG1
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
P51532, Q3TKT4, Q8K1P7
171379, 20586, 6597
SMARCA4/BRG1 Fusion Protein Ag16256
Primary
-20°C
SMARCA4
0.65 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ATP dependent helicase SMARCA4, BAF190, BAF190A, BRG1, BRG1 associated factor 190A, hSNF2b, Protein brahma homolog 1, Protein BRG 1, SMARCA4, SNF2, SNF2 BETA, SNF2B, SNF2L4, SNF2LB, SWI2, Transcription activator BRG1
Smarca4
IgG
Antigen Affinity Chromatography