Learn More
3M™ SMS-Schutzanzug
Für ungefährliche Anwendungen. Die blauen Einweg-Schutzanzüge der Serie 4500 bieten durch ihr Polypropylenmaterial Schutz der Kategorie I.
Marke: 3M™ 7000089603
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der CE Simple Schutzanzug der Kategorie 1 eignet sich für häusliche DIE-Anwendungen, leichte industrielle Reinigungs- und Wartungsanwendungen, bei denen Hygiene und Reinheit eine große Rolle spielen.- Ausgezeichnete wirtschaftliche Lösung, um die Träger sauber und trocken aufzubewahren
- Für ungefährliche Anwendungen
- Atmungsaktiver und leichter Schutz
- Widerstandsfähiges, langlebiges Polypropylenmaterial mit 45 gsm
- Windschutzleiste über Reißverschluss
- Elastische Kapuze, Manschetten, Knöchel und Taille
Spezifikation
Schutzoveralls | |
Unisex | |
Blue | |
Elastisch | |
Elastic | |
Versiegelte Windschutzklappe | |
Non-sterile | |
4500B | |
132 bis 140 cm | |
78 bis 81 in. |
4XL | |
Polyethylen | |
Single-use | |
Elastisch | |
2-teilig | |
Umgestochen | |
Kategorie I | |
52 bis 55 in. | |
Zur Anwendung im Privatbereich und für einfache industrielle Reinigungs- und Pflegemaßnahmen | |
200 bis 206 cm |