Learn More
SMYD3 Mouse anti-Human, Clone: 1B5C10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 66330-1-IG-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16878105
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
SMYD3 (histone-lysine N-methyltransferase) methylates Lys-4 of histone H3 and Lys-5 of histone H4. It induces di- and tri-methylation. SMYD3 plays an important role in transcriptional activation as a member of an RNA polymerase complex.
Spezifikation
Spezifikation
SMYD3
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9H7B4
SMYD3
SMYD3 Fusion Protein Ag2624
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1B5C10
Unconjugated
SMYD3
SMYD3, ZMYND1, ZNFN3A1
Mouse
Protein G
RUO
64754
-20°C