Learn More
Natronkalk, reinst, SLR, 2.5 bis 5 mm, nicht hygroskopisch, Granulat, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Pulver im Kunststoffgefäß
Beschreibung
Kalk-Natron, Extra Pure, SLR, 2,5 bis 5 mm, nicht hygroskopisch, Granulat
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 5 kg |
Verpackung | Kunststoffkeg |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Soda lime
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.