Learn More
Fisherbrand™ Dünnwandiges Durham-Teströhrchen mit Rand, aus Kalknatronglas
Aus Kalknatronglas, mit dünnen Wänden. Fisherbrand™ Reagenzgläser aus Kalknatronglas mit geringer Wandstärke und Rand eignen sich hervorragend für allgemeine Misch- und Labortätigkeiten.
Marke: Fisherbrand™ FB63106
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Widersteht mäßiger Erwärmung
- Leicht
- Konform mit ISO 4142
Spezifikation
ISO 4142 | |
Kalknatronglas | |
Ja |
150 mm | |
100/Packung | |
18 mm |