Learn More
Rogo Sampaic™ Petrischale aus Kalknatronglas
Hervorragend geeignet für Mikroorganismen- oder Zellkulturanwendungen im Labor. Die Rogo Sampaic™ Anumbra™ Glaspetrischalen bestehen aus oberflächengehärtetem Kalknatronglas.
Marke: Rogo Sampaic™ BRB006
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wiederverwendbar
- Autoklavierbar
- In einer Reihe von Durchmessern und Längen erhältlich
Spezifikation
Kalknatronglas | |
Petrischale | |
150 mm |
Rund | |
25 mm |