Learn More
DWK Life Sciences Färbetrog, nach Coplin, aus Kalk-Soda-Glas
Der Färbekasten dient zur Aufnahme einer Färbelösung, in der Objektträger mit Zellkulturen eingefärbt werden können.
Marke:  DWK Life Sciences 233190006
201.63 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11840700
  • 235.00 € / 10 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Die Mikroskopie ist eine Betrachtungsmethode bei der Objekte begutachtet werden können, die außerhalb des Auflösungsvermögens des menschenlichen Auges liegen. Zu betrachtende Objekte werden derart stark vergrößert, dass diese bildlich dargestellt werden können. Zur Probenvorbereitung werden die zu untersuchenden Objekte in sehr dünne Scheiben geschnitten. Diese Schnitte werden anschließend auf einem Objektträger aufgebracht und mit einem Deckglas sowie entsprechenden Lösungen abgedeckt. Zum Betrachtung der Schnitte unter dem Mikroskop müssen die Schnitte auf dem Objektträger in einem Färbetrog befüllt mit einer entsprechenden Färbelösung eingefärbt werden.
  • Durch dicke Glaswände und einen breiten Standfuß wird eine höhere Stabilität erreicht
  • Kann während dem Färben mit dem Deckel abgedeckt werden, um Lösungsmittelverlust durch Verschütten oder Verdunstung zu reduzieren
  • In quadratischer Form und mit kurzem Körper entwickelt, um Platz und Färbelösung zu sparen
  • Färbung von bis zu 10 Objektträger mit den Standardmaßen 76 x 26 mm gleichzeitig möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Färbung; Manuelles Färbeverfahren; Färbung histologischer und zytologischer Proben
10/Pk.
66 mm
Kalknatronglas
10 St./Packung
108 mm