Learn More
Natriumacetattrihydrat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15662340 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
12 kg
ACS-Reagenz,≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6131-90-4
Summenformel C2H9NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 136.079
MDL-Nummer MFCD00071557
InChI-Schlüssel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumacetattrihydrat, Essigsäure, Natriumsalz, Trihydrat, Natriumacetat-3-Wasser, Natriumacetat USP:JAN, Natriumacetat USAN:JAN, Natriumacetat TN, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC-Name Natrium;Acetat;Trihydrat
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumacetattrihydrat
Menge 1 kg
Strukturformel CH3COONa · 3H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3732037
Formelmasse 136.08 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz
Zündpunkt 1112 °F