Learn More
Natriumacetattrihydrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15623810 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
50 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6131-90-4
Summenformel C2H9NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 136.079
InChI-Schlüssel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumacetattrihydrat, Essigsäure, Natriumsalz, Trihydrat, Natriumacetat-3-Wasser, Natriumacetat USP:JAN, Natriumacetat USAN:JAN, Natriumacetat TN, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC-Name Natrium;Acetat;Trihydrat
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Natriumacetattrihydrat
Namenshinweis puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%
CAS Max. % 100.0000%
Menge 50 kg
Strukturformel CH3CH2OH
MDL-Nummer MFCD00003568
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3732037
Formelmasse 136.08
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte ACS-Reagenz/Reagenz ISO/Reagenz Ph. Eur.
Zündpunkt 1112 °F
Verpackung Hartfaserkarton-Boxen
Dichte 1.45 g/cm3