Learn More
Natriumacetattrihydrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
50 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumacetattrihydrat |
Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Menge | 6 x 2.5 kg |
Strukturformel | CH3COONa · 3H2O |
MDL-Nummer | MFCD00071557 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 136.08 |
Reinheit (%) | ≥99.5% |
Güte | ACS/puriss. P. A |
Zündpunkt | 1112 °F |