Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumazid, 99+ %
Artikelnummer. 12615117
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Natriumazid, CAS-Nr. 26628-22-8, ist das Natriumsalz von Wasserstoffazid (Hydrazosäure).Diese Verbindung zeigt antibakterielle und mutagene Aktivitäten.Sie kann auch die mitochondriale Atemkette hemmen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für Azidierung/Diazo-Transfer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26628-22-8
Summenformel N3Na
Molekulargewicht (g/mol) 65.01
InChI-Schlüssel PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
IUPAC-Name Natrium; Azid
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Spezifikation
Siedepunkt 300.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium azide
Schmelzpunkt 275,0 °C
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Strukturformel NaN3
Merck Index 15,8717
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 420g/L (17°C). Other solubilities: soluble in liquid ammonia, slightly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether
Formelmasse 65.01
Reinheit (%) ≥99%
Güte Biochemie
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.85
Dichte 1.8500g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium azide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.