Learn More
Natriumbikarbonat, 1 M-Pufferlösung, pH 8.5, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493179
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
1 L
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Natriumbikarbonat wirkt als schwacher Puffer, wodurch sich ein pH-Bereich von 7.2 bis 7.6 aufrechterhalten lässt. Es wird auch als Nährstoffquelle verwendet. Diese in Wasser aufbereitete Lösung wird als Injektion in der pharmazeutischen Industrie verwendet. Sie wird zur Behandlung von Zementkontaminationen in Form von Pac-Bohrschlämmen und wasserbasierten Bentonit-Bohrflüssigkeiten sowie als Puffer verwendet. Natriumbikarbonat entfernt Kalzium und Mangan, wodurch hartes Wasser weich wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Säuren und starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-55-8
Summenformel CHNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.01
MDL-Nummer MFCD00003528
InChI-Schlüssel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC-Name Natrium;Wasserstoffcarbonat
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium bicarbonate buffer soln.
Konzentration 1 M
pH 8.5
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 L