Learn More
Natriumbicarbonat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15608100 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
ACS-Reagenz, ≥99,7%
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-55-8
Summenformel CHNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.01
MDL-Nummer MFCD00003528
InChI-Schlüssel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kohlensäure-Mononatriumsalz, Natriumsäurekarbonat, Sodabikarbonat, Azidosan, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydrogencarbonat
Menge 12 kg
Strukturformel NaHCO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 4153970
IUPAC-Name Natrium;Wasserstoffcarbonat
Formelmasse 84.01 mol
Reinheit (%) 99.7 bis 100.3 %