Learn More
Natriumbisulfit-Lösung, Purum, ∼40 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15601320 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
25 l
purum, ca. 40 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-90-5
Summenformel NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 103.05
MDL-Nummer MFCD00003530
InChI-Schlüssel DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumbisulfit, Natriumhydrogensulfit, Natriumsulfhydrat, Mononatriumsulfit, Schweflige Säure, Mononatriumsalz, Caswell Nr. 750, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
PubChem CID 23665763
ChEBI CHEBI:26709
IUPAC-Name Natrium;Hydrogensulfit
SMILES [Na+].[O-]S([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumbisulfitlösung
Menge 2.5 l
Strukturformel NaHSO3
UN-Nummer 3082
Formelmasse 104.06 mol
Güte purum
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 %