Learn More
Natriumbisulfit-Lösung, Purum, ∼40 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15611320 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
25 l
purum, ca. 40 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-90-5, 7732-18-5
Summenformel NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 103.05
MDL-Nummer MFCD00003530
InChI-Schlüssel DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumbisulfit, Natriumhydrogensulfit, Natriumsulfhydrat, Mononatriumsulfit, Schweflige Säure, Mononatriumsalz, Caswell Nr. 750, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
PubChem CID 23665763
ChEBI CHEBI:26709
IUPAC-Name Natriumsulfit
SMILES [Na+].[O-]S([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 100 °C
Chemischer Name oder Material Natriumbisulfitlösung
Namenshinweis purum, ∼40 %
CAS Min. % ≥50.0000%, ≥25.0000%
CAS Max. % <75.0000%, <50.0000%
Menge 25 l
Strukturformel CH3CH2OH
UN-Nummer 3082
Formelmasse 104.06
Reinheit (%) 4 %
Güte purum
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 %
Verpackung Poly-Eimer
Dichte 1.31 - 1.35 g/cm3