Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumborat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 9.0
72.07 € - 107.54 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1330-43-4
Summenformel B4Na2O7
Molekulargewicht (g/mol) 201.21
MDL-Nummer MFCD00081185
InChI-Schlüssel NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Dinatriumbicyclo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15455819
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J63637.AK
250 mL
72.07 €
250 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15465819
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J63637.AP
500 mL
107.54 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sodium borate is used as anhydrous borax for proteomics research, used in the manufacturing of glazes and enamels, a component in tanning agents; curing and preserving skins, a agent used in cleaning compounds, used to artificially age wood, as a preservative, either alone or with other antiseptics against wood fungus, used in fireproofing fabrics and wood, used as antiseptic, used in detergents, an astringent for mucous membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumborat wird als wasserfreies Borax für die Proteomikforschung verwendet und dient der Herstellung von Glasuren, Emaille und Reinigungsmitteln. Als Bestandteil von Gerbstoffen dient es zur Aushärtung und Konservierung von Häuten. Es wird für die künstliche Alterung und Konservierung von Holz genutzt,. Es wirkt alleine oder zusammen mit anderen Antiseptika gegen Holzpilze, und wird in feuerfesten Stoffen und Holz verwendet. Außerdem wird es als Antiseptikum genutzt und als Adstringens für Schleimhäute.
Löslichkeit
Vollständig mischbar.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1330-43-4
201.21
NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
[Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
B4Na2O7
MFCD00081185
Dinatriumbicyclo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
Spezifikation
Sodium borate buffer soln.
Farblos
9.0
B4Na2O7
Fully miscible.
[Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
201.21
1330-43-4
0,5 mM Pufferlösung
Flüssigkeit
MFCD00081185
NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Dinatriumbicyclo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H360
Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
P201-P202-P264b-P280i-P281-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
Gehäuse H319-H360FD
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
  • Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Borates, tetra, sodium salts, anhydrous