Learn More
Natriumbromid, Kristall, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumbromid |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 500 g |
IUPAC-Name | Natrium; Bromid |
Formelmasse | 102.89 |
Güte | BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz |
Verpackung | Poly-Flasche |
Relative Dichte | 1 l = 3.21 kg |