Learn More
Natriumchlorid, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
83.01 € - 741.69 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7647-14-5 |
---|---|
Summenformel | ClNa |
Molekulargewicht (g/mol) | 58.44 |
MDL-Nummer | MFCD00003477 |
InChI-Schlüssel | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
PubChem CID | 5234 |
ChEBI | CHEBI:26710 |
SMILES | [Na+].[Cl-] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11377017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010862.14 |
25 g |
83.01 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11387017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010862.22 |
100 g |
246.67 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11397017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010862.36 |
500 g |
741.69 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Sodium chloride is widely used as a food additive, and a preservative. It is employed in the Chloralkali process for producing chlorine and sodium hydroxide, in the Solvay process for producing sodium carbonate and calcium chloride, in the Mannheim process and in the Hargreaves process for producing sodium sulfate and hydrochloric acid. It is used in the manufacture of sodium chlorate, water softening and de-icing of roadways. Further it is used in several industries like pharmaceutical, textile, dyeing, rubber food and agriculture. It is used in the processing of steel, copper, vanadium, and other metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7647-14-5 | |
58.44 | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
5234 | |
[Na+].[Cl-] |
ClNa | |
MFCD00003477 | |
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex | |
CHEBI:26710 |
Spezifikation
1413°C | |
801°C | |
Weiß | |
99.998% (metals basis) | |
MFCD00003477 | |
Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol and ammonia. | |
[Na+].[Cl-] | |
58.44 | |
CHEBI:26710 | |
Geruchsneutral | |
Hygroskopisch | |
2.165 g/cm3 at 20°C |
Sodium chloride | |
7647-14-5 | |
Kristallin | |
ClNa | |
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
Natriumchlorid | |
5234 | |
58.44 | |
1.5442 | |
White crystals |
Sicherheit und Handhabung
H303:Kann bei Verschlucken gesundheitsschädlich sein.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-598-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VZ4725000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen