Learn More
Natriumchlorid, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
25 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumchlorid |
Menge | 50 kg |
Strukturformel | NaCl |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 3534976 |
IUPAC-Name | Natrium;Chlorid |
Formelmasse | 58.44 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |
Güte | ACS-Reagenz |