Learn More
Natriumchlorid, Kristall, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15508234
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden
    Für Anwendungen in Flüssigkeitschromatographie und Molekularbiologie
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumchlorid, Salz, Tafelsalz, Halit, Salzlösung, Steinsalz, Kochsalz, Natriumchlorid NaCl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC-Name Natriumchlorid
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumchlorid
Physikalische Form Kristalle
Menge 2.5 kg
Formelmasse 58.44
Güte UltraPure Bioreagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 2.16 kg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SODIUM CHLORIDE, CRYSTAL
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium chloride