Learn More
Natriumchlorid, ReagentPlus™, Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Description
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Natriumchlorid |
Menge | 10 kg |
Strukturformel | NaCl |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 3534976 |
IUPAC-Name | Natriumchlorid |
Formelmasse | 58.44 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |
Güte | ReagentPlus™ |