Learn More
Natriumchlorid, ReagentPlus™, Honeywell
Artikelnummer. 15668140 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-14-5
Summenformel ClNa
Molekulargewicht (g/mol) 58.44
MDL-Nummer MFCD00003477
InChI-Schlüssel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumchlorid, Salz, Tafelsalz, Halit, Salzlösung, Steinsalz, Kochsalz, Natriumchlorid NaCl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumchlorid
Menge 5 kg
Strukturformel NaCl
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3534976
IUPAC-Name Natriumchlorid
Formelmasse 58.44 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ReagentPlus™