Learn More
Natriumcitrat, Dihydrat, granular, multikompendial, U.S.P., J.T.Baker™
224.00 € - 449.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 6132-04-3 |
---|---|
Summenformel | C6H9Na3O9 |
Molekulargewicht (g/mol) | 294.1 |
InChI-Schlüssel | NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | Trinatriumcitrat-Dihydrat, Natriumzitratdihydrat, Natriumzitratdihydrat, tribasisch, Natriumcitratdihydrat, Natriumzitrathydrat, 1,2,3-Propanetricarboxylsäure, 2-Hydroxy-, Trisodiumsalz, Dihydrat, Zitronensäure-Trinatriumsalz-Dihydrat, Zitronensäure-Dinatriumsalz-Dihydrat, Zitronensäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, Trinatrium2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat-Dihydrat |
PubChem CID | 71474 |
ChEBI | CHEBI:32142 |
IUPAC-Name | Trinatrium;2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat;Dihydrat |
SMILES | C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15548154
|
Avantor J.T.Baker
3647-01 |
500 g | Weithalsflasche Braunglas |
224.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15558154
|
Avantor J.T.Baker
3647-05 |
2.5 kg | Poly-Flasche |
449.00 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Chemische Identifikatoren
6132-04-3 | |
294.1 | |
Trinatriumcitrat-Dihydrat, Natriumzitratdihydrat, Natriumzitratdihydrat, tribasisch, Natriumcitratdihydrat, Natriumzitrathydrat, 1,2,3-Propanetricarboxylsäure, 2-Hydroxy-, Trisodiumsalz, Dihydrat, Zitronensäure-Trinatriumsalz-Dihydrat, Zitronensäure-Dinatriumsalz-Dihydrat, Zitronensäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, Trinatrium2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat-Dihydrat | |
CHEBI:32142 | |
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+] |
C6H9Na3O9 | |
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K | |
71474 | |
Trinatrium;2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat;Dihydrat |
Spezifikation
Natriumzitrat | |
6132-04-3 | |
C6H9Na3O9 | |
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K | |
Trinatrium;2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat;Dihydrat | |
71474 | |
294.1 | |
1 l = 1.70 kg |
Dihydrat | |
granular | |
Trinatriumcitrat-Dihydrat, Natriumzitratdihydrat, Natriumzitratdihydrat, tribasisch, Natriumcitratdihydrat, Natriumzitrathydrat, 1,2,3-Propanetricarboxylsäure, 2-Hydroxy-, Trisodiumsalz, Dihydrat, Zitronensäure-Trinatriumsalz-Dihydrat, Zitronensäure-Dinatriumsalz-Dihydrat, Zitronensäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, Trinatrium2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat-Dihydrat | |
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+] | |
294.1 | |
CHEBI:32142 | |
Multi-Kompendium/USP |