Learn More
Natriumcyclamat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402958
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
CAS: 139-05-9 | C6H12NNaO3S | 201.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Natriumcyclamat ist ein künstlicher Süßstoff und 30-mal süßer als Saccharosen. Wird häufig in Sauerkonserven, Speisewürze, Kuchen, Keksen, Brot, Eiscremes, Speiseeis, Stieleis, Getränken usw. in einer Höchstmenge von 0.65 g/kg verwendet. Wird zudem in Konfekt in einer Höchstmenge von 1.0 g/kg verwendet. Wird des weiteren in Orangeat, konservierten Pflaumen, getrocknetem Erdbeerbaum usw. in einer Höchstmenge von 8.0 g/kg verwendet. Verwendung auch in der Kosmetik- und Pharmaindustrie.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (>= 10 g/100 ml bei 20 °C).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-05-9
Summenformel C6H12NNaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 201.22
MDL-Nummer MFCD00003827
InChI-Schlüssel UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium cyclamate, sodium cyclohexylsulfamate, sodium n-cyclohexylsulfamate, cyclamate sodium, cyclamic acid sodium salt, assugrin, ibiosuc, suessette, suestamin, sugarin
PubChem CID 23665706
ChEBI CHEBI:82431
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium cyclamate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1000 g
Beilstein 4166868
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (>=10g/100 mL at 20°C).
IUPAC-Name Natrium-N-cyclohexylsulfamat
Formelmasse 201.22
Reinheit (%) 98%