Learn More
Natriumdodecylsulfat, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
2 kg
Verpackung:
POLYSTORMOR
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Beschreibung
- For Electrophoresis and Protein Solubilization
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium Dodecyl Sulfate |
Menge | 25 g |
Flammpunkt | 170.00°C |
Verpackung | POLYSTORMOR |
Relative Dichte | 1L = 0.40kg |
IUPAC-Name | Natriumdodecylsulfat |
Formelmasse | 288.38 |
Güte | UltraPure Bioreagenz |