Learn More
Natriumdodecylsulfat, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
2 kg
Verpackung:
POLYSTORMOR
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Beschreibung
- Für Elektrophorese und Proteinsolubilisierung; für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumdodecylsulfat |
Menge | 1 kg |
Flammpunkt | 170.00 °C |
Verpackung | Poly-Flasche |
Relative Dichte | 1 l = 0.40 kg |
IUPAC-Name | Natriumdodecylsulfat |
Formelmasse | 288.38 |
Güte | UltraPure Bioreagenz |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.