Learn More
Natriumdodecylsulfat, ≥98 %, ultrarein, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
Marke:  Thermo Scientific J75819.A1
Menge 1 kg
Verpackung Kunststoffflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15895358
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Chemische Identifikatoren
151-21-3
288.38
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
3423265
Natriumdodecylsulfat
C12H25NaO4S
MFCD00036175
Sodium lauryl sulfate
CHEBI:8984
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Sodium Dodecylsulfate
Kristalline Flocken
1 kg
C12H25NaO4S
MFCD00036175
3599286
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Natriumdodecylsulfat
3423265
288.38
Ultrarein
151-21-3
∼206°C
Kunststoffflasche
CH3(CH2)11OSO3Na
UN2926
Sodium lauryl sulfate
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
288.38
CHEBI:8984
≥98%
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation