Learn More
Natriumhexachlorplatinat(IV)-Hexahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Zur Verwendung als Katalysator
109.55 € - 423.11 €
Chemische Identifikatoren
CAS 19583-77-8
Summenformel Cl6H12Na2O6Pt
Molekulargewicht (g/mol) 561.85
MDL-Nummer MFCD00149172
InChI-Schlüssel XGFSWVNCHVSCSP-UHFFFAOYSA-H
Synonym sodium hexachloroplatinate iv hexahydrate, cl6pt.2na.6h2o, platinum iv sodium chloride, disodium;hexachloroplatinum 2-;hexahydrate, disodium hexachloroplatinate 2-hexahydrate
PubChem CID 24846071
SMILES O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Pt](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11361688
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011047.03
1 g
109.55 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11371688
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011047.06
5 g
423.11 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Catalyst.Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate is used as a catalyst. It acts as a source of platinum in the preparation of platinum complex. It is also used in the synthesis of platinum nanoparticles using glutathione as a reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
19583-77-8
561.85
XGFSWVNCHVSCSP-UHFFFAOYSA-H
24846071
Cl6H12Na2O6Pt
MFCD00149172
sodium hexachloroplatinate iv hexahydrate, cl6pt.2na.6h2o, platinum iv sodium chloride, disodium;hexachloroplatinum 2-;hexahydrate, disodium hexachloroplatinate 2-hexahydrate
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Pt](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
19583-77-8
Kristallin
MFCD00149172
Soluble in water,alcohol. Insoluble in ether.
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Pt](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
561.85
561.88 (453.79 Anhydrous)
Orange powder
110°C-6H2O
Orange
Cl6H12Na2O6Pt
sodium hexachloroplatinate iv hexahydrate, cl6pt.2na.6h2o, platinum iv sodium chloride, disodium;hexachloroplatinum 2-;hexahydrate, disodium hexachloroplatinate 2-hexahydrate
XGFSWVNCHVSCSP-UHFFFAOYSA-H
disodium hexachloroplatinum hexahydrate
24846071
Geruchsneutral
2.5
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P261-P272-P280g-P285-P302+P352-P304+P341-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
Gehäuse H317-H334
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 240-983-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
  • Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate