Learn More
Natriumhexametaphosphat, SLR, Pulver, hauptsächlich (NaPO3)6, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073526 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Na6O18P6, CAS-Nummer-10124-56-8, 500 g, weiß, 611,7708 g/mol, 640 °C, 136045, Kunststoff-Pulverbehälter, 6,0 bis 7,7, fest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10124-56-8
Summenformel Na6O18P6
Molekulargewicht (g/mol) 611.77
MDL-Nummer 136045
Spezifikation
Schmelzpunkt 640 °C
Farbe Weiß
pH 6.0 bis 7.7
Physikalische Form Pulver Feststoff
Menge 500 g
Formelmasse 611.7708 mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter