Learn More
Natriumhyaluronat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium hyaluronate |
Farbe | Weiß bis Creme-farben |
pH | 6.0 to 8.0 (0.5% aq. soln.) |
Verlust bei Trocknung | 10% max. (500mg, 105°C, 6 hrs) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. (On dry substance) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | (C14H20NO11Na)n |
Menge | 25 g |
Merck Index | 15,4796 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium hyaluronate