Learn More
Natriumhydrid, 60%ige Dispersion in Mineralöl, in löslichem Beutel, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3735363 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 7646-69-7 | HNa | 24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorptionsreagenz, Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-69-7, 8042-47-5
Summenformel HNa
Molekulargewicht (g/mol) 24
MDL-Nummer MFCD00003471
InChI-Schlüssel BZKBCQXYZZXSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumhydrid, Natriumhydrid NaH, Öldispersion des Natriumhydrids, Natrium-Monohydrid, sodium monohydride, sodium hydride nad, sodiumhydrid, natrium hydride, sodium hydrid
PubChem CID 24758
IUPAC-Name Natrium; Hydrid
SMILES [H-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydrid, 60%ige Dispersion in Mineralöl
Schmelzpunkt 800.0 °C
Farbe Grau bis Gelb
Physikalische Form Klebriges Pulver
Menge 100 g
Strukturformel NaH
Fieser 02,382; 01,1075; 04,452; 05,610; 06,541; 07,335; 08,458; 09,427; 11,486; 12,447; 14,288; 16,307
Flammpunkt 165 °C
Merck Index 15, 8760
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: reagiert. Andere Löslichkeiten: reagiert mit Alkoholen, löslich in geschmolzenem Natriumhydroxid, unlöslich in CS2, CCl4, flüssigem NH3, Benzol
Formelmasse 24
Reinheit (%) 57 bis 63 % (NaH)
Dichte 1.2000 g/ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydride