Learn More
Natriumhydrosulfid-Hydrat, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120797 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
3 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
3 Kilogramm
5 Gramm
min. 60.0 % (NaHS)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207683-19-0
Summenformel HNaS
Molekulargewicht (g/mol) 56.06
MDL-Nummer MFCD00149796
InChI-Schlüssel HYHCSLBZRBJJCH-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydrogensulfid-Hydrat, Natriumsulfanid-Monohydrat, Natriumbisulfat-Monohydrat, Natriumhydrosulfidhydrat, Natriumhydrosulfid-Monohydrat, Natriumsulfid-Monohydrat, Natriumhydrosulfid-Hydrat, CP, sodium hydrosulfide monohydrate, sodium hydrate sulfanide, sodium hydrosulfide hydrate, cp
PubChem CID 16211346
SMILES [Na+].[SH-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydrogensulfid-Hydrat
Schmelzpunkt 52 °C bis 54 °C
Farbe Gelb
Menge 5 g
Strukturformel NaSH·xH2O
UN-Nummer UN2949
Flammpunkt 90 °C (194 °F)
IUPAC-Name sodium sulfanide
Formelmasse 56.06 g/mol (wasserfreie Basis)
Verpackung Glasflasche
Aussehen Flocken