Learn More
Natriumhydrosulfid-Hydrat, rein, Flocken, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10125320
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 207683-19-0 | HNaS | 56.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
Chemische Identifikatoren
CAS 207683-19-0
Summenformel HNaS
Molekulargewicht (g/mol) 56.06
MDL-Nummer MFCD00149796
InChI-Schlüssel HYHCSLBZRBJJCH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydrosulfide hydrate, hnas.h2o, nahs.h2o, sodium sulfanide hydrate, sodium bisulfide monohydrate, sodium hydrosulphide hydrate, sodium hydro sulfide hydrate, sodium hydrosulfide monohydrate, sodium hydrate sulfanide, sodium hydrosulfide hydrate, cp
PubChem CID 16211346
IUPAC-Name Natrium; Sulfanid; Hydrat
SMILES [Na+].[SH-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydrosulfide hydrate
Schmelzpunkt 55.0°C
Physikalische Form Hygroskopische Flocken
Menge 2.5 kg
Strukturformel NaSH·xH2O
Fieser 03,266
Flammpunkt 90°C
Merck Index 14,8587
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 620g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 56.06
Reinheit (%) ≥67% min. (NaHS) typically 70 to 72%
Güte Rein
Geruch Obnoxious