Learn More
Natriumhydroxid, 10 N-Lösung, Biotech-Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15568324
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
19 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus Polyethylen
Poly-Flasche
Hergestellt nach GMP-Richtlinien, für die jedoch kein USP/NF-Kompendium für das Produkt vorhanden ist.
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid, 10 N Lösung
Menge 19 l
Formelmasse 40
Güte Biotech-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.32 kg