Learn More
Natriumhydroxid, 5 M
Click to view available options
Menge:
5 l
10 l
Verpackung:
473 ml
10 l
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
Konzentration | 14.16 g NaOH/l H2O = 1/2.825 N (±0.0007/20 °C) |
Dichte | 1.02 g/ml |
Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
Menge | 10 l |
Geruch | Geruchlos |
Verpackung | 10 l |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide