Learn More
Natriumhydroxid, ≥97.0 % (T), Honeywell™
Artikelnummer. 15606830 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Purum p.a., ≥ 97.0 % (T), Pellets
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer MFCD00003548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid
Strukturformel NaOH
UN-Nummer UN1823
Menge 1 kg
Formelmasse 40 mol
Reinheit (%) ≥97.0 % (T)
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdichte >1(vs. Luft)
Dampfdruck 18 mmHg (20 °C), 3 mmHg (37 °C)