Learn More
Natriumhydroxid NF/FCC-Pellet, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15588424
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
POLYSTORMOR
Poly
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid
Menge 500 g
Formelmasse 40
Güte FCC/NF
Verpackung POLYSTORMOR
Physikalische Form Pellet, pelletieren