Learn More
Natriumhydroxid, Purum p.a., >97 %, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120802 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
Getestet gemäß Ph. Eur.
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer MFCD00003548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid
pH Alkali
Farbe Farblos
Siedepunkt 1390 °C
Schmelzpunkt 319 °C
Strukturformel NaOH
UN-Nummer UN1823
Dichte 2.13 g/cm3
Menge 1 kg
Formelmasse 40 mol
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdichte >1(vs. Luft)
Dampfdruck 18 mmHg (20 °C), 3 mmHg (37 °C)
Physikalische Form Fest