Learn More
Natriumhydroxid, Reagenzienqualität, 97 %, 20 bis 40 Mesh, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
12 kg
25 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Packungsgröße:
12 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumhydroxid |
Farbe | Farblos oder weiß |
Siedepunkt | 1390 °C |
Schmelzpunkt | 318 °C |
Strukturformel | NaOH |
UN-Nummer | UN1823 |
Dichte | 2.13 g/cm3 |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 40 mol |
Reinheit (%) | 97 % |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.