Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, 0.02 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12913614 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Konzentration 0.02 mol/l
Menge 1000 ml
Physikalische Form Flüssig