Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, 0.1 M, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15673570 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2 l
2.5 l
6 x 500 ml
6 x 1 l
Volumetrisch, 0.1 M NaOH (0.1 N)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer MFCD00003548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid-Lösung
Strukturformel NaOH
Konzentration 0.1 M
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Dichte 1 g/ml bei 25 °C
Menge 2.5 l
Formelmasse 40 mol
Dampfdichte >1(vs. Luft)
Dampfdruck 3 mmHg (37 °C)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide; caustic soda